Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
A-planakromatiskt, Ph1, M27, num. apertur på 0,25, arb.avst på 4,5 mm, 10×
Katalog # ZEIS4210419910000
Leverantör:   ZEISS
Objectives
Katalog # ZEIS4210419910000
Leverantör:  ZEISS
Objectives
Objectives
A-planakromatiskt, Ph1, M27, num. apertur på 0,25, arb.avst på 4,5 mm, 10×
Price
3 275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    10×
  • Beskrivning:
    A-planakromatiskt, Ph1, M27, num. apertur på 0,25, arb.avst på 4,5 mm
  • Seq:
    06