Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas
Spatulas
150 mm, 18 mm, Vit
Katalog # COWI043.150
Leverantör:   COWIE
Spatulas
Katalog # COWI043.150
Leverantör:  COWIE
Spatulas
Spatulas
150 mm, 18 mm, Vit
Price
260,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended spatula/scraper combination made of PTFE, with fine chamfered ends.
Documents
Specifikationer
  • Färg:
    Vit
  • Längd:
    150 mm
  • Bladbredd:
    18 mm