Chairs
ESD chair, contact backrest, with volume conductive plastic seat and five-legged base frame, 430 - 580 mm, Hjul
Katalog # BIMO9803E-1100
Leverantör: bimos
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These work chairs are user-friendly and ensures flexible sitting at workstations in production. The work chair has a large selection of mechanisms and is equipped as standard with seat and back shells made of sturdy plastic.
- The comfortable change pads are available in different surfaces and colours
- Features exchangeable upholstery elements
- Permanent contact backrest, backrest height adjustment and steel base
Dokument
Bimos Neon New Generation Workplace Chairs
Produktlitteratur
Specifikationer
- Beskrivning:ESD chair, contact backrest, with volume conductive plastic seat and five-legged base frame
- Höjd:430 - 580 mm
- Seq:10
- Typ av fot:Hjul
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Upholstery, replaceable, duotec fabric, blueUpholstery, replaceable, duotec fabric, blueBIMO9875-6802Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 425,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Upholstery, replaceable, integral foam, blueUpholstery, replaceable, integral foam, blueBIMO9865-2001Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 425,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Upholstery, replaceable, duotec fabric, blackUpholstery, replaceable, duotec fabric, blackBIMO9875-6801Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 425,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, greyUpholstery, replaceable, duotec ESD fabric, greyBIMO9875E-9811Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 625,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, blueUpholstery, replaceable, duotec ESD fabric, blueBIMO9875E-9802Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 625,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, blackUpholstery, replaceable, duotec ESD fabric, blackBIMO9875E-9801Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 625,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, redUpholstery, replaceable, duotec ESD fabric, redBIMO9875E-9803Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 625,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Upholstery, replaceable, skai ESD synthetic leather, blackUpholstery, replaceable, skai ESD synthetic leather, blackBIMO9875E-2571Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 625,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Upholstery, replaceable, integral foam, blackUpholstery, replaceable, integral foam, blackBIMO9865E-2000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 625,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Upholstery, replaceable, stamskin top synthetic leather, blueUpholstery, replaceable, stamskin top synthetic leather, blueBIMO9875-6902Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 425,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Upholstery, replaceable, stamskin top synthetic leather, blackUpholstery, replaceable, stamskin top synthetic leather, blackBIMO9875-2571Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 425,00 kr