Orders LinkContactUsLinkComponent
Provrör
75 mm, 12 mm, Universal, max. 4000 ×g
Katalog # 212-0294
Leverantör:   Brand
Provrör
Katalog # 212-0294
Leverantör:  Brand
Provrör
Provrör
75 mm, 12 mm, Universal, max. 4000 ×g
Price
2 350,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4.000 Items
Product Details & Documents
PS, kristallklart.
  • Robust
Universalrör för många olika applikationer.
 : Beställ matchande plug separat.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    12 mm
  • Typ:
    Universal, max. 4000 ×g
  • Längd:
    75 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Grip stopper, LDPE, for Ø 16 mm tubes
    Grip stopper, LDPE, for Ø 16 mm tubes
    212-1742
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 420,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Grip stopper, LDPE, for Ø 12 mm tubes
    Grip stopper, LDPE, for Ø 12 mm tubes
    212-1743
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 410,00 kr