Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
EC Epi-planakromatisk M27, num. apertur på 0,8, arb.avst på 1,0 mm, 100×
Katalog # ZEIS4220909901000
Leverantör:   ZEISS
Objectives
Katalog # ZEIS4220909901000
Leverantör:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC Epi-planakromatisk M27, num. apertur på 0,8, arb.avst på 1,0 mm, 100×
Price
18 675,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    100×
  • Beskrivning:
    EC Epi-planakromatisk M27, num. apertur på 0,8, arb.avst på 1,0 mm
  • Seq:
    28