Objectives
EC Epi-planakromatisk M27, num. apertur på 0,8, arb.avst på 1,0 mm, 100×
Katalog # ZEIS4220909901000
Leverantör: ZEISS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Förstoring:100×
- Beskrivning:EC Epi-planakromatisk M27, num. apertur på 0,8, arb.avst på 1,0 mm
- Seq:28