Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,1 ml, 790 mm, 0,05 ± ml
  612-7172
 :   Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
  612-7172
 :  Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,1 ml, 790 mm, 0,05 ± ml
2 000,00 kr
1 * 1 Items
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe
  • Detachable stopcock
 : DIN EN ISO 385
 : Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
 : Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Längd:
    790 mm
  • Indelning:
    0,1 ml
  • Tolerans:
    0,05 ± ml
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • BRND23400
    Sugboll, orangefärgad, med ventil och slang
    1 * 1 Items - 230,00 kr
  •  
    Beskrivning
    Kapacitet
  • BRND23728
    Ställ för flaskor
    1000 ml
    1 * 1 Items - 115,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • BRND11525
    Reservpåfyllningsrör för alla kompakta automatbyretter, PVC
    1 * 1 Items - 63,00 kr
  •  
    Beskrivning
    Kapacitet
  • BRND23725
    Ställ för flaskor
    500 ml
    1 * 1 Items - 93,00 kr
  •  
    Beskrivning
    Längd
  • BRND23875
    Pumphuvud, genomskinligt, NS 29/32, monteringslängd 185 mm, munstyckets ytter-Ø 7 mm, Boro 3.3
    185 mm
    1 * 1 Items - 585,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • BRND11510
    Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 10 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretter
    1 * 1 Items - 90,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • BRND11805
    Reservkran till byrett, PTFE
    1 * 1 Items - 655,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • BRND11512
    Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 50 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretter
    1 * 1 Items - 90,00 kr
  •  
    Beskrivning
    Kapacitet
    Indelning
  • BRND23838
    Reservbyrettrör, AR-Glas®
    50 ml
    0,1 ml
    1 * 1 Items - 715,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • BRND11511
    Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 25 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretter
    1 * 1 Items - 90,00 kr
  •  
    Beskrivning
    Kapacitet
    Indelning
  • BRND23833
    Reservbyrettrör, AR-Glas®
    10 ml
    0,05 ml
    1 * 1 Items - 715,00 kr
  •  
    Beskrivning
    Kapacitet
    Indelning
  • BRND23836
    Reservbyrettrör, AR-Glas®
    25 ml
    0,1 ml
    1 * 1 Items - 715,00 kr
  •  
    Beskrivning
    Kapacitet
  • BRND129055
    Reservoarflaska, LDPE, GL 25
    500 ml
    1 * 1 Items - 59,00 kr
  •  
    Beskrivning
    Kapacitet
  • BRND129060
    Reservoarflaska, LDPE, GL 28
    1000 ml
    1 * 1 Items - 105,00 kr