Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
25 ml, 0,05 ml, 785 mm, 0,03 ± ml
Catalog # 612-7171
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe
- Detachable stopcock
: DIN EN ISO 385
: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Product Literature
Specifications
- Kapacitet:25 ml
- Längd:785 mm
- Indelning:0,05 ml
- Tolerans:0,03 ± ml
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- BRND23400Sugboll, orangefärgad, med ventil och slangLog in for availability1 * 1 Items - 230,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningKapacitetAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- BRND11525Reservpåfyllningsrör för alla kompakta automatbyretter, PVCLog in for availability1 * 1 Items - 63,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningKapacitetAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningLängdAvailabilityPrice
- BRND23875Pumphuvud, genomskinligt, NS 29/32, monteringslängd 185 mm, munstyckets ytter-Ø 7 mm, Boro 3.3185 mmLog in for availability1 * 1 Items - 585,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- BRND11510Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 10 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretterLog in for availability1 * 1 Items - 90,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- BRND11512Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 50 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretterLog in for availability1 * 1 Items - 90,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningKapacitetIndelningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningAvailabilityPrice
- BRND11511Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 25 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretterLog in for availability1 * 1 Items - 90,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivningKapacitetIndelningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningKapacitetIndelningAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningKapacitetAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivningKapacitetAvailabilityPrice