Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 775 mm, 0,02 ± ml
Katalog # 612-7170
Leverantör:   Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Katalog # 612-7170
Leverantör:  Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 775 mm, 0,02 ± ml
Price
2 000,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe
  • Detachable stopcock
Certifications: DIN EN ISO 385
Beställningsinformation: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
Leveransinformation: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Längd:
    775 mm
  • Indelning:
    0,02 ml
  • Tolerans:
    0,02 ± ml
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Sugboll, orangefärgad, med ventil och slang
    Sugboll, orangefärgad, med ventil och slang
    BRND23400
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 230,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tillgänglighet
    Price
  • Ställ för flaskor
    Ställ för flaskor
    BRND23728
    1000 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 115,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservpåfyllningsrör för alla kompakta automatbyretter, PVC
    Reservpåfyllningsrör för alla kompakta automatbyretter, PVC
    BRND11525
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 63,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tillgänglighet
    Price
  • Ställ för flaskor
    Ställ för flaskor
    BRND23725
    500 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 93,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • Pumphuvud, genomskinligt, NS 29/32, monteringslängd 185 mm, munstyckets ytter-Ø 7 mm, Boro 3.3
    Pumphuvud, genomskinligt, NS 29/32, monteringslängd 185 mm, munstyckets ytter-Ø 7 mm, Boro 3.3
    BRND23875
    185 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 585,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 10 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretter
    Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 10 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretter
    BRND11510
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 90,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservkran till byrett, PTFE
    Reservkran till byrett, PTFE
    BRND11805
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 655,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 50 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretter
    Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 50 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretter
    BRND11512
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 90,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Indelning
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservbyrettrör, AR-Glas®
    Reservbyrettrör, AR-Glas®
    BRND23838
    50 ml
    0,1 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 715,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 25 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretter
    Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 25 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretter
    BRND11511
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 90,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Indelning
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservbyrettrör, AR-Glas®
    Reservbyrettrör, AR-Glas®
    BRND23833
    10 ml
    0,05 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 715,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Indelning
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservbyrettrör, AR-Glas®
    Reservbyrettrör, AR-Glas®
    BRND23836
    25 ml
    0,1 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 715,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservoarflaska, LDPE, GL 25
    Reservoarflaska, LDPE, GL 25
    BRND129055
    500 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 59,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservoarflaska, LDPE, GL 28
    Reservoarflaska, LDPE, GL 28
    BRND129060
    1000 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 105,00 kr