Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,5 ml, 25 mm, 7 mm, 0,7 mm
Katalog # MARI3700401
Leverantör:   MARIENFELD
Test tubes, Durham
Katalog # MARI3700401
Leverantör:  MARIENFELD
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,5 ml, 25 mm, 7 mm, 0,7 mm
Price
2 450,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikationer
  • Ø utv.:
    7 mm
  • Väggtjocklek:
    0,7 mm
  • Kapacitet:
    0,5 ml
  • Längd:
    25 mm