Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, Violett, 20 °C, Plastic bottle, 6×0,5 L, 3.000 mL
Katalog # 33668-6X500ML
Leverantör:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Katalog # 33668-6X500ML
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, Violett, 20 °C, Plastic bottle, 6×0,5 L, 3.000 mL
CAS-nummer:  
Price
2 425,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 3.000 mL
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    3.000 mL
  • Referenstemperatur:
    20 °C
  • Färg:
    Violett
  • Pk Info:
    6×0,5 L
  • pH-värde:
    10,00