Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grön, 20 °C, VOLPAK container, 5 L, 5 L
Katalog # 33666-5L-VP
Leverantör:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Katalog # 33666-5L-VP
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grön, 20 °C, VOLPAK container, 5 L, 5 L
CAS-nummer:  
Price
1 375,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 L
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    VOLPAK container
  • Förp.:
    5 L
  • Referenstemperatur:
    20 °C
  • Färg:
    Grön
  • Pk Info:
    5 L
  • pH-värde:
    7,00