Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
4,00, Röd, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
Katalog # 33665-6X1L
Leverantör:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Katalog # 33665-6X1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
4,00, Röd, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
CAS-nummer:  
Price
4 750,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 6 L
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    6 L
  • Referenstemperatur:
    20 °C
  • Färg:
    Röd
  • Pk Info:
    6×1 L
  • pH-värde:
    4,00