Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, 4,6, Plastic bottle, 1 L
Katalog # 31048-1L
Leverantör:   Honeywell Chemicals
Acetate buffer solution, Fluka™
Katalog # 31048-1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, 4,6, Plastic bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
655,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Product Details & Documents
This pH buffer solution is a combination of sodium acetate/acetic acid in 1:1 ratio for complexometry.
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Beskrivning:
    Acetate buffer solution
  • pH-värde:
    4,6
  • Cat. No.:
    31048-1L
Specifikationer