Orders LinkContactUsLinkComponent
Camera adapters
Camera adapters
Kameraadapter med C-fäste 0,65× för 2/3” chip-sensorer
Catalog # 630-1945
Supplier:   MOTIC
Camera adapters
Catalog # 630-1945
Supplier:  MOTIC
Camera adapters
Camera adapters
Kameraadapter med C-fäste 0,65× för 2/3” chip-sensorer
Price
1 750,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Beskrivning:
    Kameraadapter med C-fäste 0,65× för 2/3” chip-sensorer
  • Seq:
    04