Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid, BAKER, J.T.Baker®
Natriumhydroxid, BAKER, J.T.Baker®
25 kg
Katalog # 0405.9025
Frätande
Leverantör:   Avantor
Natriumhydroxid, BAKER, J.T.Baker®
Katalog # 0405.9025
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid, BAKER, J.T.Baker®
25 kg
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
4 250,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Natronlut, Kaustik soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck Index:14,08627
  • Kokande Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:323 °C
  • Densitet:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:215-185-5
  • FN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    97.0-100.5 %
  • Appearance of solution:
    passes test
  • Carbonate (as Na2CO3):
    max. 2,0 %
  • Chlorides (as Cl):
    max. 50 ppm
  • Heavy Metals (as Pb):
    max. 20 ppm
  • Identification:
    passes test
  • Iron (Fe):
    max. 10 ppm
  • Sulfates (as SO4):
    max. 50 ppm
  • Additional Specification(s)::
    -
  • Potassium (K):
    passes test
Specifikationer
  • Förp.:
    25 kg