Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
AMMONIUM HYDROXIDE 24.5% CMOS 1 * 25 L
Katalog # 5224-37
Leverantör:
Avantor
Expandera bilden
AMMONIUM HYDROXIDE 24.5% CMOS 1 * 25 L
Katalog # 5224-37
Leverantör:
Avantor