Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
A-planakromatiskt, num. apertur på 0,65, arb.avst på 0,45 mm, 40×
Katalog # 630-2252
Leverantör:   ZEISS
Objectives
Katalog # 630-2252
Leverantör:  ZEISS
Objectives
Objectives
A-planakromatiskt, num. apertur på 0,65, arb.avst på 0,45 mm, 40×
Price
6 075,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    40×
  • Beskrivning:
    A-planakromatiskt, num. apertur på 0,65, arb.avst på 0,45 mm
  • Seq:
    11