Objectives
EC-Epi-planakromatisk M27, num. apertur på 0,13, arb.avst på 16,1 mm, 5×
Katalog # ZEIS4220309901000
Leverantör: ZEISS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Förstoring:5×
- Beskrivning:EC-Epi-planakromatisk M27, num. apertur på 0,13, arb.avst på 16,1 mm
- Seq:27