Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
EC-planakromatisk Neofluar, Ph2, M27, num. apertur på 0,5, arb.avst på 2,0 mm, 20×
Katalog # ZEIS4203519910000
Leverantör:   ZEISS
Objectives
Katalog # ZEIS4203519910000
Leverantör:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-planakromatisk Neofluar, Ph2, M27, num. apertur på 0,5, arb.avst på 2,0 mm, 20×
Price
24 325,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    20×
  • Beskrivning:
    EC-planakromatisk Neofluar, Ph2, M27, num. apertur på 0,5, arb.avst på 2,0 mm
  • Seq:
    20