Objectives
EC-planakromatisk Neofluar, Ph2, M27, num. apertur på 0,5, arb.avst på 2,0 mm, 20×
Katalog # ZEIS4203519910000
Leverantör: ZEISS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Förstoring:20×
- Beskrivning:EC-planakromatisk Neofluar, Ph2, M27, num. apertur på 0,5, arb.avst på 2,0 mm
- Seq:20