Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
100 ml, 220 mm, 50 mm
Katalog # BOCH8830
Leverantör:   BOCHEM
Pharmacy scoops
Katalog # BOCH8830
Leverantör:  BOCHEM
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
100 ml, 220 mm, 50 mm
Price
1 350,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Soldered handle
Specifikationer
  • Ø:
    50 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Längd:
    220 mm
  • Seq:
    01