Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
5×5, rör 11,0 mm Ø, Vit, 68×68×30 mm
Katalog # RATI5160036
Leverantör:   RATIOLAB
Cryoboxes
Katalog # RATI5160036
Leverantör:  RATIOLAB
Cryoboxes
Cryoboxes
5×5, rör 11,0 mm Ø, Vit, 68×68×30 mm
Price
335,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Cryoboxes, cardboard, for storage of cryovials at low temperatures.
  • Waterproof coating
  • Dividers must to be ordered separately
  • Available in different heights and five colours
Specifikationer
  • Fack:
    5×5
  • För:
    rör 11,0 mm Ø
  • B×D×H, utv:
    68×68×30 mm
  • Färg:
    Vit