Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
-, -, Vit, 75×75×50 mm
Katalog # RATI5160035
Leverantör:   RATIOLAB
Cryoboxes
Katalog # RATI5160035
Leverantör:  RATIOLAB
Cryoboxes
Cryoboxes
-, -, Vit, 75×75×50 mm
Price
720,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Cryoboxes, cardboard, for storage of cryovials at low temperatures.
  • Waterproof coating
  • Dividers must to be ordered separately
  • Available in different heights and five colours
Specifikationer
  • Fack:
    -
  • För:
    -
  • B×D×H, utv:
    75×75×50 mm
  • Färg:
    Vit