Storage Insert Boxes
Grå, 108×216×45 mm, PS
HUEN622500
Insert boxes made of tough polystyrene (PS) for order in drawers, tool cupboards, storage cabinets and small parts boxes.
- Colours suitable for foods
- Suitable for assortment boxes and small parts cases
Ordering information: Transparent lids are available separately.
- Färg:Grå
- Material:PS
- Seq:12
- B×D×H:108×216×45 mm
Accessories
- BeskrivningFärg
- BeskrivningFärg
- BeskrivningFärg
- BeskrivningFärg
- BeskrivningFärg
- BeskrivningFärg