Accessories for centrifuges
Adapter för 1×30 ml rör, 26×80 mm
Katalog # 521-1198
Leverantör: Hettich
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivning:Adapter för 1×30 ml rör, 26×80 mm
- Seq:15
- Cat. No.:521-1198
- Miljöcertificering:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact