Accessories for centrifuges
Adapter för 12×7 ml rör, Ø 12,7×60 mm
Katalog # 521-1468
Leverantör: Hettich
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivning:Adapter för 12×7 ml rör, Ø 12,7×60 mm
- Seq:28
- Cat. No.:521-1468
- Miljöcertificering:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact