Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonia buffer solution pH10 (20 °C) for complexometry, Fluka™
Ammonia buffer solution pH10 (20 °C) for complexometry, Fluka™
Ammonia buffer, 10, Poly bottle, 6 L
Katalog # 33582-6X1L
Leverantör:   Honeywell Chemicals
Ammonia buffer solution pH10 (20 °C) for complexometry, Fluka™
Katalog # 33582-6X1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Ammonia buffer solution pH10 (20 °C) for complexometry, Fluka™
Ammonia buffer, 10, Poly bottle, 6 L
CAS-nummer:  
Price
4 550,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 6 L
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Poly bottle
  • Förp.:
    6 L
  • Beskrivning:
    Ammonia buffer
  • pH-värde:
    10
Specifikationer