Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL
Hink (plast), 25 kg
Leverantör: VWR Chemicals
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- CAS-nummer:7647-14-5
- Formel:NaCl
- MDL-nummer:MFCD00003477
- Molecular Weight:58.44 g/mol
- Merck Index:14,08599
- Kokande Pt:1413 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:801 °C
- Densitet:2,16 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:231-598-3
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 33L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247037) 5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Förpackningsinformation
P20_VWRC27788.297_SPEC_EN.pdf P20_VWRC27788.366_SPEC_EN.pdf P20_VWRC27788.460_SPEC_EN.pdf spec_VWRC27788.297 spec_VWRC27788.297
Produktspecifikation
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktlitteratur
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 98 %
- Appearance:Colourless crystals
Specifikationer
- Förpackningstyp:Hink (plast)
- Förp.:25 kg