Ammoniaklösning 25%, TECHNICAL
Plastic drum, 17 kg
Leverantör: VWR Chemicals
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Ammoniakalisk vattenlösning
- CAS-nummer:1336-21-6
- Formel:NH₃
- MDL-nummer:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- Kokande Pt:32…37,7 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:–60…–57,5 °C
- Densitet:0,907 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:215-647-6
- FN:2672
- ADR:8,III
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummer5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951045)
Förpackningsinformation
P20_VWRC21191.364_SPEC_EN.pdf P20_VWRC21191.450_SPEC_EN.pdf spec_VWRC21191.364 spec_VWRC21191.364 spec_VWRC21191.450
Produktspecifikation
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktlitteratur
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 24 - 26 %
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic drum
- Förp.:17 kg