Sample containers, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Röd, Non sterile, Individually wrapped
Katalog # DELT409756
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Product Details & Documents
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
- Graduated in 100 ml increments
- Frosted panel on side for easy writing
- Good chemical and temperature resistance
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Ø utv.:57 mm
- Förp.:Individually wrapped
- Version:Non sterile
- Kapacitet:150 ml
- Höjd:73 mm
- Seq:02
- Lock, färg:Röd