Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
EC-planakromatisk Neofluar, Ph2, M27, num. apertur på 0,75, arb.avst på 0,71 mm, 40×
Katalog # ZEIS4203619910000
Leverantör:   ZEISS
Objectives
Katalog # ZEIS4203619910000
Leverantör:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-planakromatisk Neofluar, Ph2, M27, num. apertur på 0,75, arb.avst på 0,71 mm, 40×
Price
26 375,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    40×
  • Beskrivning:
    EC-planakromatisk Neofluar, Ph2, M27, num. apertur på 0,75, arb.avst på 0,71 mm
  • Seq:
    22