Universalstrumpor
Universal absorptionsorm, 15 per paket, 75×1200 mm
Katalog # MSGA9954
Leverantör: asecos
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Universell absorptionsstrumpa för säker absorption av olja, vatten, kylmedel och icke-aggressiva kemikalier.
- Optimal för använding över längre tid,
- Kapacitet: upp till 16 gånger sin egen vikt.
- Hög riv- och gnidstyrka
För inneslutning och absorption av större läckage.
Specifikationer
- Beskrivning:Universal absorptionsorm
- Förp.:15 per paket
- Ø×L:75×1200 mm