Absorbentkuddar
Absorbentkudde, 20 kuddar/paket, 250×250 mm
Katalog # MSGA9910
Leverantör: asecos
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specialkuddar för säker absorption av syror, baser, aggressiva kemikalier och olja.
Specifikationer
- Beskrivning:Absorbentkudde
- L×B:250×250 mm
- Förp.:20 kuddar/paket