Orders LinkContactUsLinkComponent
Brännare, Bunsen
Brännare, Bunsen
Fot i gjutjärn, Ø 14 mm, Naturgas, 17 mm
Catalog # 451-0168
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Brännare, Bunsen
Catalog # 451-0168
Brännare, Bunsen
Brännare, Bunsen
Fot i gjutjärn, Ø 14 mm, Naturgas, 17 mm
Price
1 050,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nickelpläterad mässing med gjutjärnsfot.
  • Bunsenbrännare för natur- och propangas med sparlåga och vippkran
  • Fot i gjutjärn
Höjd: 150 mm.
Ordering information: Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.
Specifications
  • Beskrivning:
    Fot i gjutjärn, Ø 14 mm
  • Seq:
    02
  • Huvud, diam.:
    17 mm
  • För:
    Naturgas
Complementary Products
Product Information
  • Catalog #
    Färg
    Beskrivning
    Längd
    Availability
    Price
  • USBE1622
    Röd
    Safety gas tubing
    1000 mm
    Log in for availability
    1 * 1 m - 320,00 kr
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Availability
    Price
  • 451-1342
    Säkerhetsunderrede för brännare, för extra stabilitet och skydd av arbetsytor
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 135,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    Längd
    Färg
    Availability
    Price
  • USBE1634
    Safety gas tubing
    2000 mm
    Röd
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2 550,00 kr