Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling hydrometer, 20 – 30 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Katalog # ALLA2900TC020/20QP
Leverantör:   Alla France
Precision saccharometers
Katalog # ALLA2900TC020/20QP
Leverantör:  Alla France
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling hydrometer, 20 – 30 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Price
2 150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Balling hydrometer
  • Längd:
    315 mm
  • Seq:
    004
  • Calibration temperature:
    20 °C
  • Indelning:
    0,1 %
  • Mätområde:
    20 – 30 %