Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
65 - 75, 0,1, 300 mm
  ALLA0050FG075/15QP
Baumé hydrometers
  ALLA0050FG075/15QP
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
65 - 75, 0,1, 300 mm
705,00 kr
1 * 1 Items
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Längd:
    300 mm
  • Seq:
    30
  • Indelning:
    0,1
  • Mätområde:
    65 - 75