Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
45 - 55, 0,1, 300 mm
Katalog # ALLA0050FG055/15QP
Leverantör:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalog # ALLA0050FG055/15QP
Leverantör:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
45 - 55, 0,1, 300 mm
Price
705,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikationer
  • Längd:
    300 mm
  • Seq:
    21
  • Indelning:
    0,1
  • Mätområde:
    45 - 55