Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibrated Baumé hydrometers
Calibrated Baumé hydrometers
–2 - 15, 0,5, 300 mm
Katalog # ALLA0151FC002/20QP
Leverantör:   Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Katalog # ALLA0151FC002/20QP
Leverantör:  Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Calibrated Baumé hydrometers
–2 - 15, 0,5, 300 mm
Price
940,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Specifikationer
  • Längd:
    300 mm
  • Seq:
    02
  • Indelning:
    0,5
  • Mätområde:
    –2 - 15