Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibrated Baumé hydrometers
0 - 10, 0,1, 315 mm
Katalog # ALLA0101TC010/20QP
Leverantör:   Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Katalog # ALLA0101TC010/20QP
Leverantör:  Alla France
Calibrated Baumé hydrometers
Calibrated Baumé hydrometers
0 - 10, 0,1, 315 mm
Price
1 900,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Specifikationer
  • Längd:
    315 mm
  • Seq:
    07
  • Indelning:
    0,1
  • Mätområde:
    0 - 10