Orders LinkContactUsLinkComponent
Odlingsrör
Odlingsrör
14 ml, PP, without cap, 125 per bag, 95 mm, 17 mm
Katalog # 720-0571
Leverantör:   Simport Scientific
Odlingsrör
Katalog # 720-0571
Leverantör:  Simport Scientific
Odlingsrör
Odlingsrör
14 ml, PP, without cap, 125 per bag, 95 mm, 17 mm
Price
4 125,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
PP eller PS, graderad, engångs, steril.
  • White marking field
  • Gradation distinguishing 0,1 (4 ml tube) and 0,25 ml (12 ml tube)
  • Biological inert
  • Durable, reduces the risk in handling potentially hazardous material
Passar för de flesta rutinapplikationer.
Resist temperatures from −190 to +120 °C (PP) and up to 70 °C (PS).
Max. RCF: 3000×g (PP); 1400×g (PS).
Delivery information: Levereras med eller utan lock av PE.
Specifikationer
  • Ø:
    17 mm
  • Förp.:
    125 per bag
  • Kapacitet:
    14 ml
  • Beskrivning:
    PP, without cap
  • Höjd:
    95 mm
  • Seq:
    09