Provkoppar, SeraNest™
For blood collection tubes, 2,0 ml, 16,7 mm, Påse med 1 000, kartong med 5 000
SIMPB720-16
PS, clear.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
These sample cups will hold perfectly on top of blood collection tubes. Just pour the blood sample into a SeraNest™ and its low shoulder will hold securely on the tube. No need to relabel. Two sizes available.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
- Ø utv.:16,7 mm
- Förp.:Påse med 1 000, kartong med 5 000
- Kapacitet:2,0 ml
- Beskrivning:For blood collection tubes
- Seq:02