Propp
2, 30,0 mm, 6 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
217-0834
These stoppers are biologically inert and transparent.
- Tål −60 till +220 °C, för kortare tid upp till+250 °C.
Certifications: DIN 12 871
Documents
- Diam, nedre:26,0 mm
- Ø topp:32,0 mm
- Hål Ø.:6 mm
- Ant. hål:2
- Höjd:30,0 mm
- Seq:16