Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides, Corning®
Frostade på ena sidan, Färglös, 02, Glas, 75×25 mm
  734-4039
 :   Corning
Microscope slides, Corning®
  734-4039
 :  Corning
Microscope slides, Corning®
Microscope slides, Corning®
Frostade på ena sidan, Färglös, 02, Glas, 75×25 mm
7 275,00 kr
1 * 1.440 Items
Dessa diabilder är antingen frostade på ena sidan, på båda sidor eller enkla.
  • Förstärkt klarhet pga ändamålsenligt valt material högtransparent glas
  • Frostade objektglas är sandblästrade: lätta att skriva på och tydligt läsbara
  • Varje objektglas inspekteras för hack och grova kanter innan de levereras
  • Ant. brunnar:
    02
  • Färg:
    Färglös
  • Beskrivning:
    Frostade på ena sidan
  • L×B:
    75×25 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    02