Microscope slides, Corning®
Utan mattfält, Färglös, Glas, 75×25 mm
Leverantör: Corning
Gå till:
Product Details & Documents
Dessa diabilder är antingen frostade på ena sidan, på båda sidor eller enkla.
- Förstärkt klarhet pga ändamålsenligt valt material högtransparent glas
- Frostade objektglas är sandblästrade: lätta att skriva på och tydligt läsbara
- Varje objektglas inspekteras för hack och grova kanter innan de levereras
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Färg:Färglös
- Beskrivning:Utan mattfält
- L×B:75×25 mm
- Material:Glas
- Seq:01