Orders LinkContactUsLinkComponent
Drum funnels
Drum funnels
Katalog # NEWPDRM672-BK
Leverantör:   NEW PIG
Drum funnels
Katalog # NEWPDRM672-BK
Leverantör:  NEW PIG
Drum funnels
Drum funnels
Gå till:
Price
2 200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
  • Allows access to ³/₄" bung for use of liquid-level gauge
  • Level inside surface allows easy draining of containers, parts or filters
  • Zigzag ridges prevent splashes and catch parts or tools
These large diameter funnels covers entire drum top to minimize drips and spills.
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • Popup-fyllningsmätare för trumma, hindrar överfyllnad
    Popup-fyllningsmätare för trumma, hindrar överfyllnad
    NEWPDRM245
    127 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • Popup-fyllningsmätare för trumma, hindrar överfyllnad
    Popup-fyllningsmätare för trumma, hindrar överfyllnad
    NEWPDRM317
    279,4 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 490,00 kr