Proppar, flänslock
Ofärgad, 16 mm
Catalog # SIMPT404-10N
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Proppliknande intryckbara lock och snäpplock med två lägen är gjorda av polyetylen för provrör med utvändig diameter på 12 eller 17 mm. Lock med två lägen ger två möjligheter: den stängda men inte förslutna positionen där proven förblir aeroba för mikrobiologiska procedurer; och den helt förslutna positionen där locket trycks in helt för att försluta röret för anaerobisk användning eller för lagring, överföring och centrifugering.
Specifications
- Diam, nedre:16 mm
- Färg:Ofärgad