Proppar, flänslock
Gul, 12 mm
Katalog # SIMPT404-3Y
Leverantör: Simport Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
Proppliknande intryckbara lock och snäpplock med två lägen är gjorda av polyetylen för provrör med utvändig diameter på 12 eller 17 mm. Lock med två lägen ger två möjligheter: den stängda men inte förslutna positionen där proven förblir aeroba för mikrobiologiska procedurer; och den helt förslutna positionen där locket trycks in helt för att försluta röret för anaerobisk användning eller för lagring, överföring och centrifugering.
Specifikationer
- Diam, nedre:12 mm
- Färg:Gul