Proppar, flänslock
Röd, 12 mm
SIMPT404-3R
Proppliknande intryckbara lock och snäpplock med två lägen är gjorda av polyetylen för provrör med utvändig diameter på 12 eller 17 mm. Lock med två lägen ger två möjligheter: den stängda men inte förslutna positionen där proven förblir aeroba för mikrobiologiska procedurer; och den helt förslutna positionen där locket trycks in helt för att försluta röret för anaerobisk användning eller för lagring, överföring och centrifugering.
- Diam, nedre:12 mm
- Färg:Röd