Orders LinkContactUsLinkComponent
Objektglasask
Objektglasask
Lock (dammskydd), 345×35×40 mm
Katalog # 630-1323
Leverantör:   KARTELL
Objektglasask
Katalog # 630-1323
Leverantör:  KARTELL
Objektglasask
Objektglasask
Lock (dammskydd), 345×35×40 mm
Price
495,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2 Items
Product Details & Documents
Varje skåra är numrerad. Kan förvaras i lådor.
W×D×H: 38×360×100 mm
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Lock (dammskydd)
  • B×D×H:
    345×35×40 mm