Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for LABmax, MINISPENSOR, TITREX
Accessories for LABmax, MINISPENSOR, TITREX
Utloppsrör, böjt, volym 2,5–10 ml, längd 80 mm
Katalog # WITG5.375.003
Leverantör:   witeg Labortechnik
Accessories for LABmax, MINISPENSOR, TITREX
Katalog # WITG5.375.003
Leverantör:  witeg Labortechnik
Accessories for LABmax, MINISPENSOR, TITREX
Accessories for LABmax, MINISPENSOR, TITREX
Utloppsrör, böjt, volym 2,5–10 ml, längd 80 mm
Price
160,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Utloppsrör, böjt, volym 2,5–10 ml, längd 80 mm