Swabs
Sterila svabbservetter (enkla inslagna), Wood/cotton, 2,2 mm, 150 mm
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifications
- Ø:2,2 mm
- Beskrivning:Sterila svabbservetter (enkla inslagna)
- Längd:150 mm
- Shaft/head:Wood/cotton